Learn More
enQuireBio™ Recombinant other SST Protein
A cDNA sequence encoding the SST was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 545.00€
Specifica
ID gene (immissione) 6750
Nome SST Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Simbolo del gene SST
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15954099
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13598-1MG
1 mg
137.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15944099
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13598-10MG
10 mg
212.00€
10mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15934099
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13598-100MG
100 mg
545.00€
100mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
6750
Research Use Only
SST
Other
Untagged
The protein was lyophilized with no additives.
SST Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
Ala-Gly-Cys-Lys-Asn-Phe- Phe-Trp-Lys-Thr-Phe-Thr-Ser-Cys-OH
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.