Learn More
enQuireBio™ Recombinant other T. pallidum p15 (Partial) Protein
A cDNA sequence encoding the T. pallidum p15 (Partial) was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome | T. pallidum p15 (Partial) Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Other |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15954329
|
enQuireBio™
QP13670-GST-100UG |
100 μg |
238.00€
100µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15974329
|
enQuireBio™
QP13670-GST-500UG |
500 μg |
910.00€
500µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15964329
|
enQuireBio™
QP13670-GST-1MG |
1 mg |
1815.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
T. pallidum p15 (Partial) Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
GST | |
Treponema Pallidum protein is >95% pure as determined by SDS- PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
70mM Tris-HCl pH 8.0, 50mM NaCl, 50% Glycerol, 1.5 M Urea. |