Learn More
enQuireBio™ Recombinant other TBEV gE middle Protein
A cDNA sequence encoding the TBEV gE middle was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1515.00€
Specifica
Nome TBEV gE middle Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Other
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15984419
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13700-100UG
100 μg
238.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15904429
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13700-500UG
500 μg
910.00€
500µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15994419
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13700-1MG
1 mg
1515.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
TBEV gE middle Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
Encephalitis protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
20mM MES pH 6.5, 8M urea, 200mM NaCl and 0.05% Tween-20.