Learn More
enQuireBio™ Recombinant other TBEV gE Protein
A cDNA sequence encoding the TBEV gE was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1515.00€
Specifica
Nome | TBEV gE Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Other |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15924419
|
enQuireBio™
QP13698-100UG |
100 μg |
238.00€
100µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15944419
|
enQuireBio™
QP13698-500UG |
500 μg |
910.00€
500µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15934419
|
enQuireBio™
QP13698-1MG |
1 mg |
1515.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
TBEV gE Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
Protein is >90% pure as determined by SDS- PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
20mM Tris-MES pH 6.5, 8M urea, 200mM NaCl and 0.05% Tween-20. |