missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant other TEV Protein
A cDNA sequence encoding the TEV was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 389.00€
Specifica
Nome | TEV Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Other |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15994499
|
enQuireBio™
QP13725-1,000IU |
1000 IU |
389.00€
1000 unità |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15904509
|
enQuireBio™
QP13725-100IU |
100 IU |
137.00€
100 unità |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15914509
|
enQuireBio™
QP13725-500IU |
500 IU |
212.00€
500 unità |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
TEV Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
His | |
The rTEV contains 25mM Tris, 75mM NaCl, 5mM EDTA, 10mM GSH, 50% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GHIVWPDYAN ILKEVFGGAR MACVTSAHMA GANGSILKKA EETSRATMHK PVIFGEDYVT EADLPYTPLH LEVNAEMERM YYLGRRALTH GKRRKVSVNN KRNRRRKVAK TYVGRDSIVE KIVVPHTERK VDTTTAVKDT CNEVSTQLVH NSMPKRKKQK NFLPATSLSN VYAQTWSIVR KRHMQVEIIS KKSVRAKVKR FEGSVQLFAS VRHMYGERKR VDLRIDNWQQ KTLLDLAKRF KNERVDQSKL TFGSSGLVLR QGSYAPAHWY RHGMFIVRGR SDGMLVDARA KVTFAVCYSM THY | |
Greater than 90.0% as determined by analysis by SDS-PAGE. |