Learn More
enQuireBio™ Recombinant other TrxR Yeast Protein
A cDNA sequence encoding the TrxR Yeast was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4845.00€
Specifica
Nome TrxR Yeast Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Attività biologica The specific activity was found to be 5.8 IU/mg.
Product Type Recombinant Protein
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15945498
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10895-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15935498
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10895-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15925498
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10895-1MG
1 mg
4845.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
TrxR Yeast Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MKNLTNEIYD VIIVGSGPAG LTSAIYTARA GLKTVIYEQS APGGKLIKTD LIENYPGFET IQGPDLASKM YLQALSLNAS VEFVGVDSIF KNADDIFEIS LTNGEIKKAY SVILATGTQE NKLGIKGEDE LYGKGVSYCA VCDGAFYKNK PVAVVGGGYS AVQEAMYLSQ LVDKVYLIVR RDVFRADANK VAKLKAQPNV EFLLKSQVKE IHGAEKVESL TITTPDGEKK LVVSAIFPYI GSTPLIDSVK HLCIENEKGY IPTNDKMQTE IKGLFVAGDV RDVPLRQIAI ACGDGAIAGQ MAVEYVQEVK
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
The specific activity was found to be 5.8 IU/mg.
Other
Untagged
Each mg of protein contains 20mM phosphate buffer pH 7.4.