Learn More
enQuireBio™ Recombinant other UPP1ella Protein
A cDNA sequence encoding the UPP1ella was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2120.00€
Specifica
Nome UPP1ella Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Attività biologica 30 U/mg protein.
Product Type Recombinant Protein
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15935069
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13901-10UG
10 μg
137.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15955069
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13901-50UG
50 μg
212.00€
50µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15945069
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13901-1MG
1 mg
2120.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
UPP1ella Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MSKSDVFHLG LTKNDLQGAQ LAIVPGDPER VEKIAALMDK PVKLASHREF TSWRAELDGK AVIVCSTGIG GPSTSIAVEE LAQLGIRTFL RIGTTGAIQP HINVGDVLVT TASVRLDGAS LHFAPMEFPA VADFACTTAL VEAAKSIGAT THVGVTASSD TFYPGQERYD TYSGRVVRRF KGSMEEWQAM GVMNYEMESA TLLTMCASQG LRAGMVAGVI VNRTQQEIPN AETMKQTESH AVKIVVEAAR RLL
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
30 U/mg protein.
Other
Untagged
The UPase was lyophilized from 1 mg/ml solution containing 25mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.15M NaCl.