Learn More
enQuireBio™ Recombinant P. aeruginosa Elastase Protein
A DNA sequence encoding the Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) Elastase, was expressed in the hosts and tags indicated. option, ab
440.00€ - 3745.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_252413.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 880368 |
Nome | P. aeruginosa Elastase Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16057100
|
enQuireBio™
QP7029-10UG |
10 μg |
440.00€
10µg |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16097100
|
enQuireBio™
QP7029-50UG |
50 μg |
630.00€
50µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16047100
|
enQuireBio™
QP7029-100UG |
100 μg |
1070.00€
100µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16077100
|
enQuireBio™
QP7029-200UG |
200 μg |
1765.00€
200µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16087100
|
enQuireBio™
QP7029-500UG |
500 μg |
2360.00€
500µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16067100
|
enQuireBio™
QP7029-1MG |
1 mg |
3745.00€
1mg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
NP_252413.1 | |
P. aeruginosa Elastase Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
P. aeruginosa | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
880368 | |
Research Use Only | |
lasB | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AEAGGPGGNQ KIGKYTYGSD YGPLIVNDRC EMDDGNVITV DMNSSTDDSK TTPFRFACPT NTYKQVNGAY SPLNDAHFFG GVVFKLYRDW FGTSPLTHKL YMKVHYGRSV ENAYWDGTAM LFGDGATMFY PLVSLDVAAH EVSHGFTEQN SGLIYRGQSG GMNEAFSDMA GEAAEFYMRG KNDFLIGYDI KKGSGALRYM DQPSRDGRSI DNASQYYNGI DVHHSSGVYN RAFYLLANSP GWDTRKAFEV FVDANRYYWT ATSNYNSGAC GVIRSAQNRN YSAADVTRAF STVGVTCPSA L | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |