Learn More
enQuireBio™ Recombinant P. gingivalis Gingipain R1 Protein
A DNA sequence encoding the Porphyromonas gingivalis Gingipain R1, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Specifica
Nome | P. gingivalis Gingipain R1 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Simbolo del gene | rgpA |
Lunghezza della proteina | Partial (see sequence information for more details). |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16057640
|
enQuireBio™
QP7192-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16097640
|
enQuireBio™
QP7192-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16067640
|
enQuireBio™
QP7192-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16087640
|
enQuireBio™
QP7192-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16007650
|
enQuireBio™
QP7192-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16077640
|
enQuireBio™
QP7192-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
P. gingivalis Gingipain R1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
P. gingivalis | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
rgpA | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
YTPVEEKQNG RMIVIVAKKY EGDIKDFVDW KNQRGLRTEV KVAEDIASPV TANAIQQFVK QEYEKEGNDL TYVLLVGDHK DIPAKITPGI KSDQVYGQIV GNDHYNEVFI GRFSCESKED LKTQIDRTIH YERNITTEDK WLGQALCIAS AEGGPSADNG ESDIQHENVI ANLLTQYGYT KIIKCYDPGV TPKNIIDAFN GGISLVNYTG HGSETAWGTS HFGTTHVKQL TNSNQLPFIF DVACVNGDFL FSMPCFAEAL MRAQKDGKPT GTVAIIASTI NQSWASPMRG QDEMNEILCE KHPNNIKRTF GGVTMNGMFA MVEKYKKDGE KMLDTWTVFG DPSLLVRTLV PTKMQVTAPA QINLTDASVN VSCDYNGAIA TISANGKMFG SAVVENGTAT INLTGLTNES TLTLTVVGYN KETVIKTINT NGEPNPYQPV SNLTATTQGQ KVTLKWDAPS TKTNATTNTA RSVDGIRELV LLSVSDAPEL LRS | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |