Learn More
enQuireBio™ Recombinant P. gingivalis Lys-gingipain Protein
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | WP_012458488.1 |
| ID gene (immissione) | 29256891 |
| Nome | P. gingivalis Lys-gingipain Protein |
| Quantità | 100 μg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | Not determined. |
| Simbolo del gene | kgp |
| Lunghezza della proteina | Partial (see sequence information for more details). |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | P. gingivalis |
| Vedi altri risultati |