Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6221-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16061690
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001272907.1
IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein
Research Use Only
IL33
Recombinant Protein
E. coli
EHSASLSTYN DQYITFAFED GSYEIYVEDL RKDQEKDKVL LRYYDSQIPS SETDGGGDHR KLMVNLSPTK DKDFLLHANS KEHSVELQKC ENPLPEQAFF VLHEQPSKCV SFECKSHPGV FLGVKNNQLA LIKLGEHPED SNRENTTFKL SNLM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100518643
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Pig
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol