missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig Vasopressin V2 receptor Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Vasopressin V2 receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_999397.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 397462 |
Nome | Vasopressin V2 receptor Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15987109
|
enQuireBio™
QP5701-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15907119
|
enQuireBio™
QP5701-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15997109
|
enQuireBio™
QP5701-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15917119
|
enQuireBio™
QP5701-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15927119
|
enQuireBio™
QP5701-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15937119
|
enQuireBio™
QP5701-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_999397.1 | |
Vasopressin V2 receptor Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Pig | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
397462 | |
Research Use Only | |
AVPR2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
WSVWDPKAPR EGPPFVLLML LASLNSCTNP WIYASFSSSI SSELRSLLCC PRRRTPPSLR PQEESCATAS SFSARDTSS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |