Learn More
enQuireBio™ Recombinant Porcine Acrp30 Protein
A cDNA sequence encoding the Acrp30 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7090.00€
Specifica
Nome Acrp30 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Porcine
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15965658
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10947-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15945658
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10947-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15955658
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10947-1MG
1 mg
7090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Acrp30 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Porcine
Flag Tag
Sterile filtered and lyophilized from 0.5 mg/ml in 20mM Tris buffer and 50mM NaCl pH 7.5.
Research Use Only
Recombinant Protein
Human (HEK293)
HVDYKDDDDK PAGETTEKPG ALLPMPKGAC AGWMAGIPGH PGHNGTPGRD GRDGVPGEKG EKGDTGLTGP KGDTGESGVT GVEGPRGFPG IPGRKGEPGE SAYVYRSAFS VGLETRVTVP NMPIRFTKIF YNQQNHYDVT TGKFHCNIPG LYYFSFHITV LKDVKVSLYK DKAVLFTYDQ QDKNVDQASG VLLYLEKGDQ WLQAYGDEEN GVYADNVNDS FTGFLLYHNIE
Greater than 90% as determined by SDS PAGE.