Learn More
enQuireBio™ Recombinant Porcine CD163 Protein
A cDNA sequence encoding the CD163 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Specifica
ID gene (immissione) 397031
Nome CD163 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Simbolo del gene CD163
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15926778
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11303-10UG
10 μg
137.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15946778
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11303-50UG
50 μg
212.00€
50µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15936778
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11303-1MG
1 mg
2725.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
397031
Research Use Only
CD163
Porcine
His
The protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 1M PBS, pH 7.4, containing 4M Urea.
CD163 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MDKLRMVLHE NSGSADLKLR VVDGVTECSG RLEVKFQGEW GTICDDGWDS DDAAVACKQL GCPTAVTAIG RVNASEGTGH IWLDSVSCHG HESALWQCRH HEWGKHYCNH NEDAGVTCSD GSDLELRLKG GGSHCAGTVE VEIQKLVGKV CDRSWGLKEA DVVCRQLGCG SALKTSYQVY SKTKATNTWL FVSSCNGNET SLWDCKNWQW GGLSCDHYDE AKITCSAHRK PRLVGGDIPC SGRVEVQHGD TWGTVCDSDF SLEAASVLCR ELQCGTVVSL LGGAHFGEGS GQIWAEEFQC EGHESHLSLC PVAPRPDGTC SHSRDVGVVC SRYTQIRLVN GKTPCEGRVE LNILGSWGSL CNSHWDMEDA HVLCQQLKCG VALSIPGGAP FGKGSEQVWR HMFHCTGTEK HMGDCSVTAL GASLCSSGQV ASVICSGNQS QTLSPCNSSS SDPSSSIISE ENGVACIGSG QLRLVDGGGR CAGRVEVYHE GSWGTICDDS WDLNDAHVVC KQLSCGWAIN ATGSAHFGEG TGPIWLDEIN CNGKESHIWQ CHSHGWGRHN CRHKEDAGVI CSEFMSLRLI SENSRETCAG RLEVFYNGAW GSVGKNSMSP ATVGVVCRQL GCADRGDISP ASSDKTVSRH MWVDNVQCPK GPDTLWQCPS SPWKKRLASP SEETWITCAN KIRLQEGNTN CSGRVEIWYG GSWGTVCDDS WDLEDAQVVC RQLGCGSALE AGKEAAFGQG TGPIWLNEVK CKGNETSLWD CPARSWGHSD CGHKEDAAVT CSEIAKSRES LHATGRSHHH HHHHH
Greater than 95.0% as determined by: (a) Analysis by HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.