missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Porcine GH Protein
A cDNA sequence encoding the GH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 389.00€
Specifica
Nome | GH Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Attività biologica | Somatotropin contains 3 units/mg. |
Product Type | Recombinant Protein |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15994478
|
enQuireBio™
QP10637-100UG |
100 μg |
137.00€
100µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15914488
|
enQuireBio™
QP10637-500UG |
500 μg |
212.00€
500µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15904488
|
enQuireBio™
QP10637-1MG |
1 mg |
389.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
GH Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAAGPRTSAL LAFALLCLPW TREVGAFPAM PLSSLFANAV LRAQHLHQLA ADTYKEFERA YIPEGQRYSI QNAQAAFCFS ETIPAPTGKD EAQQRSDVEL LRFSLLLIQS WLGPVQFLSR VFTNSLVFGT SDRVYEKLKD LEEGIQALMR ELEDGSPRAG QILKQTYDKF DTNLRSDDAL LKNYGLLSCF KKDLHKAETY LRVMKCRRFV ESSCAF | |
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Somatotropin contains 3 units/mg. | |
Porcine | |
Untagged | |
The Growth-hormone (1 mg/ml) was lyophilized after extensive dialyses against 0.34 mg sodium phosphate buffer (0.02 mg sodium phosphate monobasic and 0.32 mg sodium phosphate dibasic). |