missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Porcine Procalcitonin Protein
A cDNA sequence encoding the Procalcitonin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | Procalcitonin Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Porcine |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15932669
|
enQuireBio™
QP13153-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15912669
|
enQuireBio™
QP13153-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15922669
|
enQuireBio™
QP13153-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Procalcitonin Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Porcine | |
His | |
Procalcitonin was filtered (0.4microm) and lyophilized in 20mM TRIS and 50mM NaCl, pH 8.0. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHASTPLRSALETL PDPGPLSEKE GRLLLAALVK AYVQRKTNEL EQEQEQETEG SSLDSSRAKR CSNLSTCVLS AYWRNLNNFH RFSGMGFGPE TPGKKSDIAS SLERDLFPRG MPQDAN | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |