missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Porcine Tie-2 Fc Chimera Protein

Codice prodotto. 18756866
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 μg
Dimensione della confezione:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18756866 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18756866 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 10488T2050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Carrier Free Recombinant Protein

Measured by its binding ability in a functional ELISA. When Recombinant Porcine Tie-2 Fc Chimera (Catalog # 10488-T2) is immobilized at 0.5 μg/mL (100 μL/well), Recombinant Human Angiopoietin-2 His-tag (Catalog # 623-AN ) binds with an ED50 of 0.3-2.7 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Numero di accesso XP_020918337.1
Da utilizzare con (applicazione) Bioactivity
Formulazione Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS.
ID gene (immissione) 7010
Peso molecolare M.W.-observed: 115-133 kDa, under reducing conditions, M.W.-theoretical: 107 kDa
Quantità 50 μg
Sorgente Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived porcine Tie-2 protein Porcine Tie-2 (Ala23-Lys746) (N-terminus) Accession # XP_020918337.1 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus)
Requisiti di stoccaggio Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Concentrazione di endotossine <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias gene angiopoietin-1 receptor, CD202B, CD202b antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, hTIE2, p140 TEK, soluble TIE2 variant 1, soluble TIE2 variant 2, TEK, TEK tyrosine kinase, endothelial, Tie2, TIE-2, TIE2CD202b, Tunica interna endothelial cell kinase, Tyrosine-protein kinase receptor TEK, Tyrosine-protein kinase receptor TIE-2, venous malformations, multiple cutaneous and mucosal, VMCM, VMCM1
Coniugato Unconjugated
Ricostituzione Reconstitute at 500 μg/mL in PBS.
Linea di prodotti R&D Systems
Purity or Quality Grade >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Proteine Tie-2
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.