Learn More
enQuireBio™ Recombinant Porcine UMOD Protein
A cDNA sequence encoding the UMOD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | UMOD Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Porcine |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15955039
|
enQuireBio™
QP13892-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15935039
|
enQuireBio™
QP13892-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15945039
|
enQuireBio™
QP13892-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
UMOD Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Porcine | |
Untagged | |
The UMOD protein was lyophilized from 0.4microm filtered solution at a concentration of 0.5 mg/ml containing deionized water. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Porcine | |
MRWLFSLPSI WMVVAVTSWI IMAAAEDTSE ARSCSECHSN ATCVEDGAAT TCTCRVGFTG DGLECVDLDE CSLPGAHDCS ANSSCVNTPG SYTCVCSDGF RLSPELGCID VDECAEPGLS RCHALATCVN GEGNYSCVCP AGYWGDGWHC ECSPGSCGPG LDCVPSGDAL MCADPCQAHR ILDEYWRSAG YGAGYDCDSD LSGWYRFVGQ GGVRLADTCV PVLRCNTAAP MWLNGTHPSS DEGIVDRTAC AHWSGHCCLW NTPVQVKACD GYYVYNLTAP PECHLAYCTD PSSVEGTCEE CSIDEDCKSD NGKWHCQCKQ DVNITDFSLL EHRLECGVND IKMSLSKCQL KNLGFEKIFM YLRDSQCSGF AERGNRDWIS VVTPTRDGPC GTVMTRNETH ATYSNTLYLA DEIIIRDLNI KINFACSYPL DMKVSLKTSL QPMVSALNIS VGGTGMFTVR MALFQSPTYT QPYQGSSVTL STEAFLFVGT MLDGGDLSRF VLLMTNCYAT PSSSATDPLK YFIIQDRCPR SQDPTIQVEE NGESPQGRFS VQMFRFAGNY DLVYLHCEVY LCDSVNEKCK PTCSGTRFRS GGALDQSRVL NLGPITRKGG QAAVSRAASS SLGFLKVWLP LLLSATLTLM SQ |