Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pseudomonas Thiol:disulfide interchange protein DsbA Protein
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | NP_790191.1 |
| ID gene (immissione) | 1181950 |
| Nome | Pseudomonas Thiol:disulfide interchange protein DsbA Protein |
| Quantità | 100 μg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | Not determined. |
| Simbolo del gene | dsbA |
| Lunghezza della proteina | Full Length |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | Pseudomonas |
| Vedi altri risultati |