missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Pseudomonas Thiol:disulfide interchange protein DsbA Protein

Codice prodotto. 16049010
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16049010 500 μg 500µg
16019010 10 μg 10µg
16059010 50 μg 50µg
16009010 100 μg 100µg
16039010 200 μg 200µg
16029010 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16049010 Fornitore enQuireBio™ N. del fornitore QP7497ec500ug

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A DNA sequence encoding the Pseudomonas syringae pv. tomato (strain DC3000) Thiol:disulfide interchange protein DsbA, was expressed in the hosts and tags indicated.

Specifica

Numero di accesso NP_790191.1
ID gene (immissione) 1181950
Nome Pseudomonas Thiol:disulfide interchange protein DsbA Protein
Quantità 500 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene dsbA
Lunghezza della proteina Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Pseudomonas
Specie E. coli
Tag proteine His
Sequenza AEPIESGKQY VELTSAVPVA VPGKIEVIEL FWYGCPHCYA FEPTINPWVE KLPSDVNFVR IPAMFGGPWD AHGQLFITLD TMGVEHKVHA AVFEAIQKGG KRLTDKNDMA DFVATQGVNK DDFLKTFDSF AVKGKIAQYK ELAKKYEVTG VPTMIVNGKY RFDLGSAGGP EKTLQVADQL IDKERAAAKA AK
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.