Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pufferfish Leptin Protein
A cDNA sequence encoding the Leptin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1600.00€
Specifica
Nome Leptin Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Attività biologica Biological active as evidenced by inducing proliferation of BAF/3 cells stably transfected with the long form of human leptin receptor. The affinity of human leptin receptors is considerably lower campared to mammalian leptins.
Product Type Recombinant Protein
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15915058
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10749-20UG
20 μg
137.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15995048
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10749-100UG
100 μg
212.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15905058
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10749-1MG
1 mg
1600.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Leptin Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MDHILALVLA LLPLSLCVAL PGALDAMDVE KMKSKVTWKA QGLVARIDKH FPDRGLRFDT DKVEGSTSVV ASLESYNNLI SDRFGGVSQI KTEISSLAGY LNHWREGNCQ EQQPKVWPRR NIFNHTVSLE ALMRVREFLK LLQKNVDLLE RC
Greater than 99.0% as determined by:(a) Analysis by SEC-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
Biological active as evidenced by inducing proliferation of BAF/3 cells stably transfected with the long form of human leptin receptor. The affinity of human leptin receptors is considerably lower campared to mammalian leptins.
PufferFish
Untagged
The Pufferfish Leptin was lyophilized from a concentrated (0.85 mg/ml) solution with 0.003mM NaHCO3.