Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit CXCL9 / MIG / C-X-C motif chemokine 9 Protein
Specifica
Specifica
| Nome | CXCL9 / MIG / C-X-C motif chemokine 9 Protein |
| Quantità | 100 μg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | Not determined. |
| Simbolo del gene | CXCL9 |
| Lunghezza della proteina | Full Length |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | Rabbit |
| Specie | E. coli |
| Tag proteine | His-SUMO |
| Vedi altri risultati |