missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit GH Protein
A cDNA sequence encoding the GH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3180.00€
Specifica
Nome | GH Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Rabbit |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15988938
|
enQuireBio™
QP11963-10UG |
10 μg |
137.00€
10µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15908948
|
enQuireBio™
QP11963-50UG |
50 μg |
212.00€
50µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15998938
|
enQuireBio™
QP11963-1MG |
1 mg |
3180.00€
1mg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
GH Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Rabbit | |
Untagged | |
The protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with 0.0045mM NaHCO3. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAAGSWTAGL LAFALLCLPW PQEASAFPAM PLSSLFANAV LRAQHLHQLA ADTYKEFERA YIPEGQRYSI QNAQAAFCFS ETIPAPTGKD EAQQRSDMEL LRFSLLLIQS WLGPVQFLSR AFTNTLVFGT SDRVYEKLKD LEEGIQALMR ELEDGSPRVG QLLKQTYDKF DTNLRGDDAL LKNYGLLSCF KKDLHKAETY LRVMKCRRFV ESSCVF | |
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by SEC-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |