missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Rabbit IL-21 Protein

Codice prodotto. 18197790
Cambia vista
Click to view available options
Formulazione:
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein.
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS.
Dimensione della confezione:
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Formulazione unitSize
18197790 Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein. 25µg
18300588 Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS. 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18197790 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 7274RB025

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.

The Recombinant Rabbit IL-21 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Rabbit IL-21 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Numero di accesso XP_008266193
Formulazione Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein.
ID gene (immissione) 100344172
Peso molecolare 15.5 kDa
Nome IL-21
Quantità 25 μg
Sorgente E. coli-derived rabbit IL-21 protein His18-Arg150,with an N-terminal Met,
Requisiti di stoccaggio Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Forma strutturale Monomer
Coniugato Unconjugated
Recombinant Recombinant
Purity or Quality Grade 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.