Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit IL 8 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 100009129 |
---|---|
Nome | IL 8 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | CXCL8 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15960299
|
enQuireBio™
QP12400-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15950299
|
enQuireBio™
QP12400-25UG |
25 μg |
212.00€
25µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15940299
|
enQuireBio™
QP12400-1MG |
1 mg |
5450.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
100009129 | |
Research Use Only | |
CXCL8 | |
Rabbit | |
His | |
The IL-8 solution (1 mg/ml) contains 50mM Tris, 300mM NaCl, 10% Glycerol, pH 7.5. |
IL 8 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AVLTRIGTELRCQCIKTHSTPFHPKFIKELRVIESGPHCANSEIIVKLVDGRELCLDPKEKWVQKVV QIFLKRAEQQES | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |