Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit PRL R Protein
A cDNA sequence encoding the PRL R was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5100.00€
Specifica
Nome | PRL R Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Attività biologica | Activity is determined by the dose-dependant inhibition of Prolactin-stimuled proliferation of Nb2 cells and by high affinity binding of oPLR and other lactogenic hormones. Refs:1) Bignon et al. (1994) JBC 269; 3318-242) Gertler et al. (1996) JBC 271; 24482-91. |
Product Type | Recombinant Protein |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15955338
|
enQuireBio™
QP10843-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15945338
|
enQuireBio™
QP10843-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15935338
|
enQuireBio™
QP10843-1MG |
1 mg |
5100.00€
1mg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
PRL R Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKENVASMIV FLLLLFLNIR LLKGQSPPGK PFIFKCRSPE KETFTCWWRP GADGGLPTNY TLTYHKEGET ITHECPDYKT GGPNSCYFSK KHTSIWTIYI ITVNATNQMG SSVSDPRYVD VTYIVEPDPP VNLTLEVKHP EDRKPYLWVK WLPPTLVDVR SGWLTLQYEI RLKPEKAAEW ETHFAGQQTQ FKILSLYPGQ KYLVQVRCKP DHGFWSVWSP ESSIQIPNDF TMKDITVWIF VAVLSTIICL IMVWAVALKG YSMVTCIFPP VPGPKIKGFD THLLEKGKSE ELLSAFGCQD FPPTADCEDL LVEFLEVDDS EDQQLMPAHS KEHSGPGMKP TDLDPDNDSG RGSCDSPSLL SEKCEEPQAN PSTFHTPEVI EQPEKPKANV THTWDPQTIS LVGKMPYLSV NGSKSSTWPL LQPGQHNTNS PYHNIADMCK LATSLDKIDK DALQSSKTTE AAGEEKATKQ REVESSHSKA EQDTGWLLPK EKPPFISPKP LDYVEIHKVN KDGALSLLLK QKENGDQTGK AGTPETSKEY AKVSRVMDNN ILVLVQDPGA QNVALFEEST KEAPPSPSQN QAEKDLSSFS TAPSDCRLQQ GGLDYLDPAC FMHSLH | |
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by SEC-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Activity is determined by the dose-dependant inhibition of Prolactin-stimuled proliferation of Nb2 cells and by high affinity binding of oPLR and other lactogenic hormones. Refs:1) Bignon et al. (1994) JBC 269; 3318-242) Gertler et al. (1996) JBC 271; 24482-91. | |
Rabbit | |
Untagged | |
The protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with 0.0045mM NaHCO3. |