missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Rat Caprin-1 Protein

Codice prodotto. 16080161
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16080161 100 μg 100µg
16090161 10 μg 10µg
16030171 50 μg 50µg
16010171 200 μg 200µg
16020171 500 μg 500µg
16000171 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16080161 Fornitore enQuireBio™ N. del fornitore QP7683ec100ug

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Caprin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Specifica

Numero di accesso NP_001012185.2
ID gene (immissione) 362173
Nome Caprin-1 Protein
Quantità 100 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene CAPRIN1
Lunghezza della proteina Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Rat
Specie E. coli
Tag proteine His-SUMO
Sequenza PSATSHSGSG SKSSGPPPPS GSSGSEAAAG AAAPASQHPA TGTGAVQTEA MKQILGVIDK KLRNLEKKKG KLDDYQERMN KGERLNQDQL DAVSKYQEVT NNLEFAKELQ RSFMALSQDI QKTIKKTARR EQLMREEAEQ KRLKTVLELQ YVLDKLGDDD VRTDLKQGLS GVPILSEEEL SLLDEFYKLV DPERDMSLRL NEQYEHASIH LWDLLEGKEK PVCGTTYKAL KEIVERVFQS NYFDSTHNHQ NGLCEEEEAA SAPIVEDQVA EAEPEPTEEY TEQSEVESTE YVNRQFMAET QFSSGEKEQV DEWAVETVEV VNSLQQQPQA ASPSVPEPHS LTPVAQSDPL VRRQRVQDLM AQMQGPYNFI QDSMLDFENQ TLDPAIVSAQ PMNPTQNMDM PQLVCPQVHS ESRLAQSNQV PVQPEATQVP LVSSTSEGYT ASQPLYQPSH AAEQRPQKEP IDQIQATISL NTEQTTASSS LPAASQPQVF QAGASKPLHS SGINVNAAPF QSMQTVFNMN APVPPVNEPE TLKQQSQYQA SYNQSFSSQP HQVEQTELQQ DQLQTVVGTY HGSQDQPHQV PGNHQQPPQQ STGFPRSSQP YYNSRGVSRG GSRGARGLMN GYRGPANGFR GGYDGYRSSF SNTPNSGYTQ SQFNAPRDYS GYQRDGYQQN FKRGSGQSGP RGAPRGRGGP PRPNRGMPQM NTQQVN
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.