Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CCL2 / MCP-1 / MCP1 Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 4240.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_113718.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 24770 |
Nome | CCL2 / MCP-1 / MCP1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15946289
|
enQuireBio™
QP5509-2UG |
2 μg |
112.00€
2µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15926289
|
enQuireBio™
QP5509-10UG |
10 μg |
263.00€
10µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15916289
|
enQuireBio™
QP5509-100UG |
100 μg |
655.00€
100µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15956289
|
enQuireBio™
QP5509-500UG |
500 μg |
2600.00€
500µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15936289
|
enQuireBio™
QP5509-1MG |
1 mg |
4240.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
NP_113718.1 | |
CCL2 / MCP-1 / MCP1 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Rat CCL2 / MCP-1 / MCP1 induces THP-1 chemotaxis (significanty different from control at Rat CCL2 / MCP-1 / MCP1 concentrations greater than 10 ng/ml). | |
Rat | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
24770 | |
Research Use Only | |
CCL2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QPDAVNAPLT CCYSFTGKMI PMSRLENYKR ITSSRCPKEA VVFVTKLKRE ICADPNKEWV QKYIRKLDQN QVRSETTVFY KIASTLRTSA PLNVNLTHKS EANASTLFST TTSSTSVEVT SMTEN | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |