Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CD106 / VCAM1 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) CD106 / VCAM1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Specifica
Numero di accesso NP_037021.1
ID gene (immissione) 25361
Nome CD106 / VCAM1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16046931
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8877-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16086931
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8877-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16036931
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8877-EC-100UG
100 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16066931
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8877-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16076931
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8877-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16056931
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8877-EC-1MG
1 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_037021.1
CD106 / VCAM1 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
25361
Research Use Only
VCAM1
Recombinant Protein
E. coli
PEYKTLAQIG DSMLLTCSTT GCESPSFSWR TQIDSPLNGK VKTEGAKSVL TMDPVSFENE HSYLCTATCN SGKLERGIQV DIYSFPKDPE IQFSGPLEVG KPVMVKCLAP DVYPIDRLEI ELFKGDRLMK KQDFVDEMAK KSLETKSLEV IFTPVIEDIE KALVCRAKLY IDQTDSIPKE RETVRELQVY TSPKNTEISV HPSTRLHEGA AVTMTCASEG LPAPEIFWSK KLDNGVLQLL SGNATLTLIA MRMEDSGIYV CEGVNLVGRD KTEVELIVQE KPFTVDISPG SQVAAQVGDS VVLTCAAVGC DSPSFSWRTQ TDSPLNGEVR DEGATSTLTL SPVGVEDEHS YLCTVTCQRR KLEKTIQVEV YSFPEDPEIE ISGPLVHGRP VTVNCTVPNV YPFDHLEIEL LKGETTLLNK FLREEIGTKS LETKSLEMTF IPTAEDTGKA LVCLAKLHSS QMESEPKQRQ STQTLYVNVA PKEPTIWVSP SPVPEEGSPV NLTCSSDGFP TPKILWSRQL KNGELQPLSQ NTTLSFMATK MEDSGIYVCE GINEAGISKK SVELIIQGSS KDIQLTVFPS KSVKEGDTVI ISCTCGSVPE IWIILKKKAK TGDMVLKSVN GSYTIRKAQL QDAGVYECES KTEVGSQLRS LTLDVKGKEN NKDYFSP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.