Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat GDNF Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 7420.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_062012.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 25453 |
Nome | GDNF Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15986269
|
enQuireBio™
QP5503-2UG |
2 μg |
112.00€
2µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15966269
|
enQuireBio™
QP5503-10UG |
10 μg |
263.00€
10µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15956269
|
enQuireBio™
QP5503-100UG |
100 μg |
985.00€
100µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15996269
|
enQuireBio™
QP5503-500UG |
500 μg |
4515.00€
500µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15976269
|
enQuireBio™
QP5503-1MG |
1 mg |
7420.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
NP_062012.1 | |
GDNF Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Rat GDNF induces C6 cell proliferation (typical ED50 is ?0.1 ug/ml). | |
Rat | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
25453 | |
Research Use Only | |
GDNF | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSPDKQAAAL PRRERNRQAA AASPENSRGK GRRGQRGKNR GCVLTAIHLN VTDLGLGYET KEELIFRYCS GSCEAAETMY DKILKNLSRS RRLTSDKVGQ ACCRPVAFDD DLSFLDDSLV YHILRKHSAK RCGCI | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |