Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Glypican-3 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Glypican-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_036906.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 25236 |
Nome | Glypican-3 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16027741
|
enQuireBio™
QP9158-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16047741
|
enQuireBio™
QP9158-YE-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16037741
|
enQuireBio™
QP9158-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16057741
|
enQuireBio™
QP9158-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16067741
|
enQuireBio™
QP9158-YE-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16077741
|
enQuireBio™
QP9158-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_036906.1 | |
Glypican-3 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
25236 | |
Research Use Only | |
GPC3 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
QPPPPPDATC HQVRSFFQRL QPGLKWVPET PVPGSDLQVC LPKGPTCCSR KMEEKYQLTA RLNMEQLLQS ASMELKFLII QNAAVFQEAF EIVVRHAKNY TNAMFKNNYP SLTPQAFEFV GEFFTDVSLY ILGSDINVDD MVNELFDSLF PVIYTQMMNP GLPESVLDIN ECLRGARRDL KVFGSFPKLI MTQVSKSLQV TRIFLQALNL GIEVINTTDH LKFSKDCGRM LTRMWYCSYC QGLMMVKPCG GYCNVVMQGC MAGVVEIDKY WREYILSLEE LVNGMYRIYD MENVLLGLFS TIHDSIQYVQ KNGGKLTTTI GKLCAHSQQR QYRSAYYPED LFIDKKVLKV ARVEHEETLS SRRRELIQKL KSFISFYSAL PGYICSHSPV AENDTLCWNG QELVERYSQK AARNGMKNQF NLHELKMKGP EPVVSQIIDK LKHINQLLRT MSVPKGKVVD KSLDEEGLES GDCGDDEDEC IGSSGDGMMK VKNQLRFLAE LAYDLDVDDA PGNKQHGNQK DNEITTSHSV GNMPSP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |