Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat GM-CSF / CSF2 Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 4390.00€
Specifica
Numero di accesso NP_446304.1
ID gene (immissione) 116630
Nome GM-CSF / CSF2 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15976249
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5495-5UG
5 μg
112.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15956249
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5495-20UG
20 μg
263.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15936249
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5495-100UG
100 μg
655.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15966249
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5495-500UG
500 μg
2700.00€
500µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15946249
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5495-1MG
1 mg
4390.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
NP_446304.1
GM-CSF / CSF2 Protein
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Shows bioactivity at a concentration of 20 pg/mL in the FDCP-1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 5.0 x 10^7 units/mg.
Rat
Untagged
20 mM sodium bicarbonate buffer, pH 8.5
116630
Research Use Only
CSF2
Recombinant Protein
E. coli
MAPTRSPNPV TRPWKHVDAI KEALSLLNDM RALENEKNED VDIISNEFSI QRPTCVQTRL KLYKQGLRGN LTKLNGALTM IASHYQTNCP PTPETDCEIE VTTFEDFIKN LKGFLFDIPF DCWKPVQK
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.