Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat GSTA1 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) GSTA1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6122-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16060970
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_058709.2
GSTA1 Protein
Research Use Only
Gsta1
Recombinant Protein
E. coli
SGKPVLHYFN ARGRMECIRW LLAAAGVEFD EKFIQSPEDL EKLKKDGNLM FDQVPMVEID GMKLAQTRAI LNYIATKYDL YGKDMKERAL IDMYTEGILD LTEMIMQLVI CPPDQKEAKT ALAKDRTKNR YLPAFEKVLK SHGQDYLVGN RLTRVDIHLL ELLLYVEEFD ASLLTSFPLL KAFKSRISSL PNVKKFLQPG SQRKLPVDAK QIEEARKIFK F
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
24422
10 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol