Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL-1 beta / IL1B Protein
Specifica
Specifica
| Nome | IL-1 beta / IL1B Protein |
| Quantità | 2 μg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Simbolo del gene | IL1B |
| Attività biologica | Rat IL-1 beta / IL1B induces D10S cell proliferation (typical ED50 is ? 25 ng/ml). |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | Rat |
| Specie | E. coli |
| Tag proteine | Untagged |
| Vedi altri risultati |