Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL-1 beta / IL1B Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 7420.00€
Specifica
Nome | IL-1 beta / IL1B Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Simbolo del gene | IL1B |
Attività biologica | Rat IL-1 beta / IL1B induces D10S cell proliferation (typical ED50 is ? 25 ng/ml). |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15946319
|
enQuireBio™
QP5516-2UG |
2 μg |
112.00€
2µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15926319
|
enQuireBio™
QP5516-10UG |
10 μg |
263.00€
10µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15916319
|
enQuireBio™
QP5516-100UG |
100 μg |
985.00€
100µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15956319
|
enQuireBio™
QP5516-500UG |
500 μg |
4515.00€
500µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15936319
|
enQuireBio™
QP5516-1MG |
1 mg |
7420.00€
1mg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
IL-1 beta / IL1B Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Rat IL-1 beta / IL1B induces D10S cell proliferation (typical ED50 is ? 25 ng/ml). | |
Rat | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
Research Use Only | |
IL1B | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MVPIRQLHCR LRDEQQKCLV LSDPCELKAL HLNGQNISQQ VVFSMSFVQG ETSNDKIPVA LGLKGLNLYL SCVMKDGTPT LQLESVDPKQ YPKKKMEKRF VFNKIEVKTK VEFESAQFPN WYISTSQAEH RPVFLGNSNG RDIVDFTMEP VSS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |