Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL 13 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 13 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7090.00€
Specifica
ID gene (immissione) 116553
Nome IL 13 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Simbolo del gene Il13
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15974668
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10692-EC-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15954668
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10692-EC-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15964668
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10692-EC-1MG
1 mg
7090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
116553
Research Use Only
Il13
Recombinant Protein
E. coli
VRRSTSPPVA LRELIEELSN ITQDQKTSLC NSSIVWSVDI TAGGFCAALE SLTNISSCNA IHRTQRILNG LCNQKASDVA SSPPDTKIEV AQFISKLLNY SKQLFRYGH
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
IL 13 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
ED50 range = 40ng/ml, corresponding to a specific activity of > 25,000IU/mg as determined by the dose dependent proliferation of human TF-1 cells. Optimal concentration for individual application should be determined by a dose response assay.
Rat
Untagged
The protein (1 mg/ml) was lyophilized in PBS, pH 7.4.