Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL 5 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7090.00€
Specifica
ID gene (immissione) 24497
Nome IL 5 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Simbolo del gene Il5
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15954958
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10718-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15934958
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10718-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15944958
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10718-1MG
1 mg
7090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
24497
Research Use Only
Il5
Recombinant Protein
E. coli
MRMLLCLNVL TLSCVWAIAM EIPMSTVVKE TLIQLSTHRA LLTSNETMRL PVPTHKNHQL CIGEIFQGLD ILKNQTVRGG TVEILFQNLS LIKKYIDGQK EKCGEERRKT RHFLDYLQEF LGVMSTEWAM EV
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
IL 5 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
The ED50 range=0.3-1.0 ng/ml as determined by the dose-dependant stimulation of the proliferation of BCL-1 cells.
Rat
Untagged
Lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution in water containing no additives.