missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Rat IL-5 Protein

Codice prodotto. 18107430
Cambia vista
Click to view available options
Formulazione:
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein.
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS.
Dimensione della confezione:
10µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Formulazione unitSize
18107430 Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein. 10µg
18127060 Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS. 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18107430 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 545RL010

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Enzyme Activity

Measured in a cell proliferation assay using TF-1 human erythroleukemic cells. Kitamura, T. et al. (1989) J. Cell Physiol. 140:323. The ED50 for this effect is 0.05-0.2 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Formulazione Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein.
ID gene (immissione) 24497
Peso molecolare 13 kDa (monomer)
Nome IL-5
Quantità 10 μg
Sorgente Spodoptera frugiperda,Sf 21 (baculovirus)-derived rat IL-5 protein Met20-Val132
Requisiti di stoccaggio Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Forma strutturale Disulfide-linked homodimer
Coniugato Unconjugated
Recombinant Recombinant
Purity or Quality Grade 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.