Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Midkine Protein
A cDNA sequence encoding the Midkine was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | Midkine Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Attività biologica | The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human neutrophils is in a concentration range of 10-100 ng/ml. |
Product Type | Recombinant Protein |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15975168
|
enQuireBio™
QP10787-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15965168
|
enQuireBio™
QP10787-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15955168
|
enQuireBio™
QP10787-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Midkine Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VAKKKDKVKK GSECSEWTWG PCTPSSKDCG MGFREGTCGA QTQRIHCKVP CNWKKEFGAD CKYKFESWGA CDGSTGTKAR QGTLKKARYN AQCQETIRVT KPCTSKTKSK AKAKKGKGKD | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human neutrophils is in a concentration range of 10-100 ng/ml. | |
Rat | |
Untagged | |
Lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 1xPBS, pH 7.4. |