Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat MIF Protein
A cDNA sequence encoding the MIF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Specifica
Nome | MIF Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Rat |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15951259
|
enQuireBio™
QP12696-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15941259
|
enQuireBio™
QP12696-25UG |
25 μg |
212.00€
25µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15931259
|
enQuireBio™
QP12696-1MG |
1 mg |
5450.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
MIF Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Rat | |
Untagged | |
Lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 1M PBS, pH 7.4 and 5% trehalose. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPMFIVNTNV PRASVPEGFL SELTQQLAQA TGKPAQYIAV HVVPDQLMTF SGTSDPCALC SLHSIGKIGG AQNRNYSKLL CGLLSDRLHI SPDRVYINYY DMNAANVGWN GSTFA | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |