Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Minpp1 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Minpp1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso NP_062136.1
ID gene (immissione) 29688
Nome Minpp1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16022740
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6360-YE-100UG
100 μg
770.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16042740
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6360-YE-1MG
1 mg
3405.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16032740
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6360-YE-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16052740
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6360-YE-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16062740
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6360-YE-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16072740
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6360-YE-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_062136.1
Minpp1 Protein
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
29688
Research Use Only
Minpp1
Recombinant Protein
Yeast
SLPGRGDPVA SVLSPYFGTK TRYEDVNPWL LGDPVAPRRD PELLAGTCTP VQLVALIRHG TRYPTTKQIR KLRQLQGLLQ TRESVDGGSR VAAALDQWPL WYDDWMDGQL VEKGRQDMRQ LALRLAALFP DLFCRENYGR LRLITSSKHR CVDSSAAFLQ GLWQHYHPGL PPPDVSDMEC DPPRVNDKLM RFFDHCEKFL TEVERNATAL YHVEAFKTGP EMQTVLKKVA ATLQVPVNNL NADLIQVAFF TCSFDLAIQG VHSPWCDVFD VDDAKVLEYL NDLKQYWKRS YGYAINSRSS CNLFQDIFLH LDKAVEQKQR SQPVSSSVIL QFGHAETLLP LLSLMGYFKD KEPLTAYNFE EQVHREFRSG HIVPYASNLI FVLYHCEDAQ TPQEKFQIQM LLNEKVLPLA HSQKTVALYE DLKNHYQDIL QSCQTSKECN LPKVNITSDE L
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.