missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Rat PCSK1 / NEC1 Protein

A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) PCSK1 / NEC1, was expressed in the hosts and tags indicated.

287.00€ - 3175.00€

Specifica

Numero di accesso NP_058787.1
ID gene (immissione) 25204
Nome PCSK1 / NEC1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche

Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16038101
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP9322-YE-100UG
100 μg
920.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16078101
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP9322-YE-500UG
500 μg
2650.00€
500µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16048101
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP9322-YE-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16068101
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP9322-YE-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16088101
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP9322-YE-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16058101
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP9322-YE-1MG
1 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

NP_058787.1
PCSK1 / NEC1 Protein
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
25204
Research Use Only
Pcsk1
Recombinant Protein
Yeast
SVPRDSALNL FNDPMWNQQW YLQDTRMTAS LPKLDLHVIP VWQKGITGKG VVITVLDDGL EWNHTDIYAN YDPEASYDFN DNDHDPFPRY DPTNENKHGT RCAGEIAMQA NNHKCGVGVA YNSKVGGIRM LDGIVTDAIE ASSIGFNPGH VDIYSASWGP NDDGKTVEGP GRLAQKAFEY GVKQGRQGKG SIFVWASGNG GRQGDNCDCD GYTDSIYTIS ISSASQQGLS PWYAEKCSST LATSYSSGDY TDQRITSADL HNDCTETHTG TSASAPLAAG IFALALEANP NLTWRDMQHL VVWTSEYDPL ANNPGWKKNG AGLMVNSRFG FGLLNAKALV DLADPRTWRN VPEKKECIIK DNNFEPRALK ANGEVIVEIP TRACEGQENA INSLEHVQFE ATIEYSRRGD LHVTLTSAAG TSTVLLAERE RDTSPNGFKN WDFMSVHTWG ENPVGTWTLK VTDMSGRMQN EGRIVNWKLI LHGTSSQPEH MKQPRVYTSY NTVQNDRRGV EKMVNVVEEK PTQNSLNGNL LVPKNSSSSS VEDRRDEQVQ GAPSKAMLRL LQSAFSKNTP SKQSSKIPSA KLSVPYEGLY EALEKLNKPS QLEDSEDSLY SDYVDVFYNT KPYKHRDDRL LQALMDILNE KN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications