Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Plasma kallikrein Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Plasma kallikrein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6269-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16062070
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
Plasma kallikrein Protein
Research Use Only
Klkb1
Recombinant Protein
E. coli
IVGGTNSSLG EWPWQVSLQV KLVSQNHMCG GSIIGRQWIL TAAHCFDGIP YPDVWRIYGG ILNLSEITNK TPFSSIKELI IHQKYKMSEG SYDIALIKLQ TPLNYTEFQK PICLPSKADT NTIYTNCWVT GWGYTKERGE TQNILQKATI PLVPNEECQK KYRDYVITKQ MICAGYKEGG IDACKGDSGG PLVCKHSGRW QLVGITSWGE GCARKEQPGV YTKVAEYIDW ILEKIQSSKE RALETSPA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol