missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat PLBD2 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) PLBD2, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_640348.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 246120 |
Nome | PLBD2 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16050041
|
enQuireBio™
QP7660-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16070041
|
enQuireBio™
QP7660-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16060041
|
enQuireBio™
QP7660-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16080041
|
enQuireBio™
QP7660-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16090041
|
enQuireBio™
QP7660-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16000051
|
enQuireBio™
QP7660-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_640348.2 | |
PLBD2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
246120 | |
Research Use Only | |
Plbd2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GALPTLGPGW RRQNPEPPAS RTRSLLLDAA SGQLRLEYGF HPDAVAWANL TNAIRETGWA YLDLGTNGSY NDSLQAYAAG VVEASVSEEL IYMHWMNTVV NYCGPFEYEV GYCEKLKSFL EANLEWMQRE MELSPDSPYW HQVRLTLLQL KGLEDSYEGR LTFPTGRFNI KPLGFLLLQI SGDLEDLEPA LNKTNTKPSV GSGSCSALIK LLPGSHDLLV AHNTWNSYQN MLRIIKKYRL QFREGPQEEY PLIAGNNLIF SSYPGTIFSG DDFYILGSGL VTLETTIGNK NPALWKYVQP QGCVLEWIRN IVANRLALDG ATWADVFRRF NSGTYNNQWM IVDYKAFIPN GPSPGSRVLT ILEQIPGMVV VADKTAELYK TTYWASYNIP YFESVFNASG LQALVAQYGD WFSYTRNPRA KIFQRDQSLV EDVDTMVRLM RYNDFLHDPL SLCEACSPKP NAENAISARS DLNPANGSYP FQALRQRAHG GIDVKVTSVA LAKYMSMLAA SGPTWDQLPP FQWSKSPFHN MLHMGQPDLW MFSPVKVPWD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |