Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat RAP Protein
A cDNA sequence encoding the RAP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4240.00€
Specifica
Nome | RAP Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Rat |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15963019
|
enQuireBio™
QP13264-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15953019
|
enQuireBio™
QP13264-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15943019
|
enQuireBio™
QP13264-1MG |
1 mg |
4240.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
RAP Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Rat | |
His | |
The protein (1 mg/ml) was lyophilized after from a sterile solution containing TBS pH 7.5, 0.1% BSA and 0.09% NaN3. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAPLRDRVSTLPRLQLLVLLLLPLLLVPQPIAGHGGKYSREKNEPEMAAKRESGEEFRME KLNQLWEKAKRLHLSPVRLAELHSDLKIQERDELNWKKLKVEGLDGDGEKEAKLVHNLNV ILARYGLDGRKDTQTVHSNALNEDTQDELGDPRLEKLWHKAKTSGKFSSEELDKLWREFL HYKEKIHEYNVLLDTLSRAEEGYENLLSPSDMTHIKSDTLASKHSELKDRLRSINQGLDR LRKVSHQGYGPATEFEEPRVIDLWDLAQSANFTEKELESFREELKHFEAKIEKHNHYQKQ LEISHQKLKHVESIGDPEHISRNKEKYVLLEEKTKELGYKVKKHLQDLSSRVSRARHNEL | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |