Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat REG3B / Pap1 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) REG3B / Pap1, was expressed in the hosts and tags indicated.
364.00€ - 3745.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_445741.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 24618 |
Nome | REG3B / Pap1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16047430
|
enQuireBio™
QP7120-10UG |
10 μg |
364.00€
10µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16087430
|
enQuireBio™
QP7120-50UG |
50 μg |
515.00€
50µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16037430
|
enQuireBio™
QP7120-100UG |
100 μg |
860.00€
100µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16067430
|
enQuireBio™
QP7120-200UG |
200 μg |
1390.00€
200µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16077430
|
enQuireBio™
QP7120-500UG |
500 μg |
2360.00€
500µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16057430
|
enQuireBio™
QP7120-1MG |
1 mg |
3745.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
NP_445741.1 | |
REG3B / Pap1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
24618 | |
Research Use Only | |
Reg3b | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
EDSPKKIPSA RISCPKGSQA YGSYCYALFQ IPQTWFDAEL ACQKRPEGHL VSVLNVAEAS FLASMVKNTG NSYQYTWIGL HDPTLGGEPN GGGWEWSNND IMNYVNWERN PSTALDRGFC GSLSRSSGFL RWRDTTCEVK LPYVCKFTG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |