Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat S100G Protein
A cDNA sequence encoding the S100G was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3330.00€
Specifica
ID gene (immissione) 24249
Nome S100G Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Simbolo del gene S100g
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15943469
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13406-1UG
1 μg
137.00€
1µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15953469
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13406-5UG
5 μg
212.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15933469
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13406-100UG
100 μg
3330.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
24249
Research Use Only
S100g
Rat
His
The protein was lyophilized from a concentrated solution (1 mg/ml) containing 100mM Phosphate buffer, pH 7.3.
S100G Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MSAKKSPEEM KSIFQKYAAK EGDPNQLSKE ELKLLIQSEF PSLLKASSTL DNLFKELDKN GDGEVSYEEF EVFFKKLSQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.