Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat SIRPA Protein
A cDNA sequence encoding the SIRPA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | SIRPA Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Rat |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15963789
|
enQuireBio™
QP13507-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15943789
|
enQuireBio™
QP13507-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15953789
|
enQuireBio™
QP13507-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifications
SIRPA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Rat | |
His | |
SIRPA protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
KELKVTQADK SVSVAAGDSA TLNCTVSSLT PVGPIKWFKG EGQNRSPIYS FIGGEHFPRI TNVSDATKRN NMDFSICISN VTPEDAGTYY CVKFQKGIVE PDTEIKSGGG TTLYVLAKPS SPEVSGPDSR GSPGQTVNFT CKSYGFSPRN ITLKWLKNGK ELSHLETTIS SKSNVSYNIS STVSVKLSPE DIHSRVICEV AHVTLEGRPL NGTANFSNII RVSPTLKITQ QPLTPASQVN LTCQVQKFYP KALQLNWLEN GNLSRTDKPE HFTDNRDGTY NYTSLFLVNS SAHREDVVFT CQVEHDSQPA ITENHTVRAF AHSSSGGSME TIPDNNAYYN WNVEHHHHHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |