Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Uteroglobin / SCGB1A1 Protein
A DNA sequence encoding the Rat Uteroglobin / SCGB1A1, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1190.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_037183.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 25575 |
Nome | Uteroglobin / SCGB1A1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15932958
|
enQuireBio™
QP10168-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15952958
|
enQuireBio™
QP10168-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15922958
|
enQuireBio™
QP10168-EC-100UG |
100 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15942958
|
enQuireBio™
QP10168-EC-250UG |
250 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_037183.1 | |
Uteroglobin / SCGB1A1 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SSDICPGFLQ VLEALLLGSE SNYEAALKPF NPASDLQNAG TQLKRLVDTL PQETRINIVK LTEKILTSPL CEQDLRV | |
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
25575 | |
Research Use Only | |
SCGB1A1 | |
The ED50 as determined by the ability of the immobilized protein to support the adhesion of the A549 human lung carcinoma cells is less than 5.0 ug/ml, corresponding to a specific activity of > 200 IU/m. | |
Rat | |
Untagged | |
0.2 um filtered 20 mM PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, lyophilized |