Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rhesus Macaque Flt3-Ligand Protein
A cDNA sequence encoding the Flt3-Ligand was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5325.00€
Specifica
Nome | Flt3-Ligand Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Attività biologica | The ED50 as calculated by the dose-dependant stimulation of the proliferation of human AML5 cells is less than 1.0ng/ml, corresponding to a specific activity of 1,000,000IU/mg. |
Product Type | Recombinant Protein |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15944428
|
enQuireBio™
QP10617-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15924428
|
enQuireBio™
QP10617-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15934428
|
enQuireBio™
QP10617-1MG |
1 mg |
5325.00€
1mg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Flt3-Ligand Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
TQDCSFQHSP ISSDFAVKIR ELSDYLLQDY PVTVPSNLQD EELCGALWRL VLAQRWMERL KTVAGSKMQG LLERVNTEIH FVTKCAFQHP PSCLRFVQTN ISRLLQETSE QLVALKPWIT RQNFSRCLEL QCQPDSSTLP PPRSPGALEA TALTAPQRP | |
Greater than 97.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The ED50 as calculated by the dose-dependant stimulation of the proliferation of human AML5 cells is less than 1.0ng/ml, corresponding to a specific activity of 1,000,000IU/mg. | |
Rhesus Macaque | |
Untagged | |
Lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. |